Learn More
Sampling Systems™ Chemical Spoon and Spatula
Tienda Sampling Systems Productos
Click to view available options
Longitud (métrico):
154 mm
201 mm
280 mm
317 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
- No sharp edges or crevices, making it ideal for use in food, pharma and chemical companies
- Available in a range of sizes
- Heavy duty design for comfortable use
- Ideal for measuring, sampling and dosing powders and liquids
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilidad | No estéril |
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Desechables | Reusable |
| Tipo de producto | Spoon |
| Material | Acero inoxidable |
| Longitud (métrico) | 154 mm |