Learn More
3M™ Kit de derrames químicos
Código de producto. p-7213702
Change view
Click to view available options
Incluye:
Hojas (100) P110, sobres (12) P300, minibarreras (8) P200, 5 bolsas desechables con lazos
Hojas de 10 x P110, sobre de 1 x P300, 1 bolsa desechable con lazos
Tamaño de la unidad:
1 set
5 sets
Código de producto. Incluye unitSize
17139350 Hojas de 10 x P110, sobre de 1 x P300, 1 bolsa desechable con lazos 5 sets
17129350 Hojas (100) P110, sobres (12) P300, minibarreras (8) P200, 5 bolsas desechables con lazos 1 set
2 options
Código de producto. 17139350
Marca: 3M™ 7100090374
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Garantiza que todo esté disponible y listo en caso de que se produzca un derrame. La limpieza rápida de derrames químicos peligrosos en una situación de emergencia favorece la seguridad en el lugar de trabajo.
  • Ideal para una respuesta rápida ante derrames químicos: contención y limpieza rápidas y eficaces
  • Limpieza de derrames, fugas y goteos químicos peligrosos
  • Adecuado para utilizarse con la mayoría de los productos químicos
  • Mejora la seguridad en el lugar de trabajo
  • Fácil de desechar
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Kit de respuesta ante productos químicos
Formato Kit
Para utilizar con (aplicación) Respuesta rápida a vertidos de productos químicos
Incluye Hojas de 10 x P110, sobre de 1 x P300, 1 bolsa desechable con lazos
Modelo SK 5
Cantidad de embalaje 5 paquete
Dimensiones (L x An) 400 x 70 mm
Longitud (métrico) 400 mm
Anchura (métrico) 70 mm