Learn More
Bochem™ Cuchara química
Código de producto. p-8000054
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
120 mL
1500 mL
Longitud (métrico):
190 mm
350 mm
Tamaño:
90 mm
120 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Longitud (métrico) Tamaño unitSize
10653161 1500 mL 350 mm 120 mm cada uno
10569271 120 mL 190 mm 90 mm cada uno
2 options
Código de producto. 10653161
Marca: Bochem™ 8803
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Fabricadas con acero inoxidable 18/10
  • Cuerpo redondo
  • Lados altos
  • Acero inoxidable 18/10
Especificaciones
Capacidad (métrico) 1500 mL
Tipo de producto Cuchara química
Tamaño 120 mm
Material Acero inoxidable (18/10)
Longitud (métrico) 350 mm