Learn More
Welch™ Bomba de diafragma resistente a productos químicos
Código de producto. p-7225115 Tienda Welch Ilmvac Productos
Change view
Click to view available options
Modelo:
MPC 601 T - EF
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto):
260 x 390 x 170 mm
Caudal:
4,9 m3/h. (81,7 l/min)
N. º de cabezales de bomba:
4
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Modelo Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) Caudal N. º de cabezales de bomba unitSize
11852263 MPC 601 T - EF 260 x 390 x 170 mm 4,9 m3/h. (81,7 l/min) 4 cada uno
1 options
Código de producto. 11852263
Marca: Welch™ 412943
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Las bombas de diafragma de resistencia química MPC permiten bombear vapores ácidos y disolventes agresivos.
  • Las bombas de diafragma de resistencia química MPC utilizan PTFE y otros plásticos fluorados para partes mojadas para permitir el bombeo de disolventes agresivos y vapores ácidos. Si la bomba debe operar con vapores químicos agresivos, la mejor opción es la versión superior X2, resistente a productos químicos, con juntas de mayor grado y revestimientos más gruesos. La serie de diafragma de Welch es famosa por su funcionamiento silencioso y su excelente fluidez. Esto es gracias a las continuas mejoras de los productos y a las estrechas relaciones que mantenemos con nuestros clientes. Con su diseño compacto y ligero, los usuarios pueden trasladar fácilmente las bombas a diferentes ubicaciones para su uso en distintas aplicaciones.
  • Según los requisitos específicos, Welch ofrece bombas de diafragma de 1, 2, 4 y 8 cabezales. Están disponibles con una o varias etapas de configuración y velocidad de bombeo controlada (Ecoflex) o no controlada. Las bombas de diafragma Ecoflex están equipadas con un control de vacío de última generación que permite variar la velocidad de bombeo. El vacío se puede ajustar con precisión a las necesidades individuales de modo que el proceso se ejecute de forma más eficaz y sea reproducible. La reducción de presión adicional permite la destilación de mezclas de manera casi automática y sin fraccionamiento. Las bombas de diafragma Ecoflex garantizan un equilibrio positivo, económico y ecológico con el que los costes de funcionamiento pueden reducirse hasta en un 80 %.
  • Aplicaciones: Evaporación giratoria, estufa de vacío, aplicaciones industriales, desecación, destilación, filtración, secado de gel, concentrador, muestreo de gases, secado, desgasificación
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 260 x 390 x 170 mm
Material Politetrafluoroetileno (PTFE)
Modelo MPC 601 T - EF
Nivel de ruido < 47 dB
Peso (imperial) 49,8 lb
Peso (métrico) 22,6 kg
Caudal 4,9 m3/h. (81,7 l/min)
Para utilizar con Evaporación giratoria, estufa de vacío, aplicaciones industriales, desecación, destilación, filtración, secado de gel, concentrador, muestreo de gases, secado, desgasificación
Frecuencia 50/60 Hz
Tipo de bomba Diafragma resistente a productos químicos
N. º de cabezales de bomba 4
N.º de etapas 3
Presión máxima < 2 torr
Tensión 230 V