Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno resistentes a los productos químicos y a la temperatura
Click to view available options
Dimensions (LxW):
0,5 x 1 in
0,6 x 1,3 in
0,75 x 1 pulg
1 x 1,5 in
1,5 x 1,9 in
2 x 0,25 in
Altura (métrico):
12,7 mm
15,24 mm
19,05 mm
25,4 mm
38,1 mm
50,8 mm
Tamaño de la unidad:
paquete de 100
paquete de 250
paquete de 500
Descripción
- El polipropileno (B-7425) es un material ideal para aplicaciones de códigos de barras de uso general y resiste al nitrógeno líquido, procesos de autoclave y otros entornos adversos.
- En el polipropileno blanco con acabado mate y adhesivo acrílico se puede imprimir por transferencia térmica
- Perfectas para la identificación en laboratorios, por ejemplo viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo
- Temperatura de servicio de -80 a 70°C (de -112 a 158°F)
- Los productos Brady Authentic están perfectamente adaptados a las impresoras Brady, con lo que ofrecen una mejor comunicación con la impresora, una interacción fluida con la aplicación móvil, y un mayor rendimiento y fiabilidad
- Para imprimir este material se requiere una cinta. Utilice el número de referencia M61-R4310
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polypropylene |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |