Learn More
Brady™ Etiquetas de polipropileno resistentes a los productos químicos y a la temperatura
Descripción
- En el polipropileno blanco con acabado mate y adhesivo acrílico se puede imprimir por transferencia térmica
- Perfectas para la identificación en laboratorios, por ejemplo viales, tubos de centrifugado y tubos de ensayo
- Temperatura de servicio de -80 a 70°C (de -112 a 158°F)
Especificaciones
Especificaciones
| Esterilizables en autoclave | Autoclavable |
| Certificaciones/conformidad | ASTM D 1000, ASTM D 2979, RoHS compliant to 2005/618/EC MCV amendment to RoHS Directive 2002/95/EC |
| Tipo de adhesivo | Permanent Acrylic |
| Recubrimiento | None |
| Color | White |
| Acabado | Mate |
| Formato | Die-cut |
| Material | Polypropylene |
| Printable Sides | Single-side Printable |
| Print Technology | Thermal Transfer |
| Mostrar más |