Learn More
WTW™ Kits de prueba de demanda química de oxígeno (DQO)
Description
- Gran variedad de instrumentos para medir la demanda química de oxígeno (COD)
- Determinaciones seguras de COD en agua
- Kit de prueba de reactivos de dióxido de cloro (ClO<sub>2</sub>)
- Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales
- Para fotómetros PhotoLab® S6, PhotoLab® S12, PhotoLab® Spectral, spectroFlex
Spécification
Spécification
| Para utilizar con (aplicación) | Para aguas residuales, control de producción, aguas subterráneas, aguas superficiales |
| Para utilizar con (equipo) | Fotómetros |
| Incluye | Certificados |
| Nº de pruebas | 90 |
| temp | De 20 a 1500 mg/l |
| Tipo | Kit de pruebas de reactivo de cinc (Zn) |
Sécurité et traitement
Mention d'avertissement
- Peligro
- Toxicidad aguda Categoría 3
- Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
- PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
- Carcinogenicidad Categoría 1B
- Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 2
- Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
- Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
- Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
- PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
- H290-Puede ser corrosivo para los metales.
- H302-Nocivo en caso de ingestión.
- H311-Tóxico en contacto con la piel.
- H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
- H340-Puede provocar defectos genéticos.
- H350-Puede provocar cáncer.
- H373-Puede provocar daños en los órganos.
- H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
- EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
- P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
- P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
- P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
- P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
- P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
- P308+P311-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOGÍA/médico/.
- MIXTURE LIST-Contém: sulphuric acid, mercury sulphate, disilver sulphate, potassium dichromate
Nom du produit
En cliquant sur Soumettre, vous reconnaissez que vous pouvez être contacté par Fisher Scientific au sujet des informations que vous avez fournies dans ce formulaire. Nous ne partagerons pas vos informations à d'autres fins. Toutes les informations de contact fournies seront également conservées conformément à notre politique de confidentialité. Politique de confidentialité.
Vous avez repéré une opportunité d'amélioration ?