Learn More
CHEMetrics Kits de viales de COD sin mercurio
Código de producto. 11813520
Change view
Click to view available options
temp:
0 a 15.000 ppm
0 a 1500 ppm
0 a 150 ppm
De 0 a 1500 ppm (intervalo alto)
De 0 a 150 ppm (intervalo bajo)
De 0 a 15 000 ppm (intervalo alto+)
Incluye:
150 viales y libro de instrucciones
25 viales y libro de instrucciones
98 viales y libro de instrucciones
Nº de pruebas:
149 (excepto agua destilada)
24
97 (excepto agua destilada)
Tamaño de la unidad:
0.01 litro
7.13 LT
7.44 LT
82,5 ML
paquete de 25
paquete de 98
Código de producto. temp Incluye Nº de pruebas unitSize
11813520 De 0 a 15 000 ppm (intervalo alto+) 25 viales y libro de instrucciones 24 0.01 litro
11893510 De 0 a 150 ppm (intervalo bajo) 25 viales y libro de instrucciones 24 paquete de 25
11701034 0 a 150 ppm 150 viales y libro de instrucciones 149 (excepto agua destilada) 7.44 LT
11803520 De 0 a 1500 ppm (intervalo alto) 25 viales y libro de instrucciones 24 82,5 ML
11761044 0 a 1500 ppm 150 viales y libro de instrucciones 149 (excepto agua destilada) 7.13 LT
11791054 0 a 15.000 ppm 98 viales y libro de instrucciones 97 (excepto agua destilada) paquete de 98
6 options
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11813520
Marca: CHEMetrics K7371S
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Contiene reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de COD
  • No es necesario modificar ni volver a calibrar el equipo o los procedimientos existentes
  • Cristal de calidad óptica para mayor exactitud
  • Disponible en versiones con y sin mercurio
  • Diámetro estándar de 16 mm para compatibilidad con reactores de COD estándar y espectrofotómetros; también se pueden utilizar en reactores de micro-COD
  • Siga el método aprobado por la EPA para informes de conformidad y utilice dicromato de potasio como agente oxidante, sulfato de plata como catalizador y cloruro de mercurio para eliminar la interferencia de cloruro
  • La versión sin mercurio utiliza el mismo agente oxidante y catalizador sin el compensador de cloruro
Especificaciones
Analitos Demanda química de oxígeno (COD)
Descripción Para cada serie de pruebas, debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo nuevo; por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Para utilizar con (aplicación) Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales
Para utilizar con (equipo) Bloque digestor, así como un fotómetro o espectrofotómetro
Incluye 25 viales y libro de instrucciones
Nº de pruebas 24
temp De 0 a 15 000 ppm (intervalo alto+)
Método de prueba Reactor de dicromato, digestión
Tiempo de prueba Digestión de 2 h
Tipo Kit de viales de COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COD Reagent Vials 0-15,000 ppm (HR+) Mercury-free
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 3
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Sustancias y mezclas corrosivas Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Líquido comburente Categoría 3
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1A
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H272-Puede agravar un incendio; comburente.
  • H290-Puede ser corrosivo para los metales.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H332-Nocivo en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360-Puede perjudicar la fertilidad o dañar al feto.
  • H412-Nocivo para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
  • EUH208-Contiene . Puede provocar una reacción alérgica.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.