Learn More
CHEMetrics Kits de viales para COD
Código de producto. 11731064
Click to view available options
temp:
0 a 15.000 ppm
0 a 1500 ppm
0 a 150 ppm
De 0 a 15 000 ppm (intervalo alto+)
Certificaciones/conformidad:
Con aprobación USEPA
Sin homologación USEPA
Nº de pruebas:
24
149
Incluye:
150 viales y libro de instrucciones
25 viales y libro de instrucciones
98 viales y libro de instrucciones
Tamaño de la unidad:
0.08 LT
150 PCS
paquete de 150
paquete de 25
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Código de producto. 11731064
Marca: CHEMetrics K7365
Normativa: Este producto contiene una sustancia incluida en el anexo XIV del Reglamento REACH (CE) no 1907/2006, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Normativa: Este producto contiene un precursor de explosivos de acuerdo con el Reglamento (CE) No 1148/2019, todos los clientes deben completar una declaración antes de la entrega.
Includes
Instrucciones
Requires
Requiere el uso de un bloque digestor y el fotómetro V-2000, un fotómetro COD o un espectrofotómetro capaz de aceptar una celda redonda de 16 mm. Los instrumentos se venden por separado.
Contiene reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de COD
  • Contiene todo lo necesario (excepto agua destilada) para realizar pruebas
  • Incluye viales y libro de instrucciones
  • Se suministra en una caja de cartón
  • Tiempo de digestión de 2 horas
  • Reactor de dicromato, digestión
Para cada serie de pruebas, debe prepararse un blanco de ampolla de reactivo nuevo; por lo tanto, el número de muestras que pueden analizarse con cada kit variará.
Información de órdenes
En paquetes de 25 viales de reactivo
Certifications
Con aprobación USEPA
Especificaciones
Analitos Demanda química de oxígeno (COD)
Certificaciones/conformidad Con aprobación USEPA
Para utilizar con (aplicación) Reactivos premedidos para una determinación precisa y económica de la demanda química de oxígeno (COD), determinación del contenido de materia orgánica oxidable de aguas residuales
Para utilizar con (equipo) Bloque digestor, así como un fotómetro o espectrofotómetro
Incluye 150 viales y libro de instrucciones
Nº de pruebas 149
temp 0 a 1500 ppm
Método de prueba Reactor de dicromato, digestión
Tiempo de prueba Digestión de 2 h
Tipo Kit de viales de COD
compliance-icons compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • COD Vials Kit 0-1500 ppm (HR) USEPA-accepted
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 3
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • PELIGRO ACUÁTICO A LARGO PLAZO Categoría 1
  • PELIGRO ACUÁTICO AGUDO Categoría 1
  • Carcinogenicidad Categoría 1A
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 1B
  • Toxicidad para la reproducción Categoría 1B
  • Sensibilizante respiratorio Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1A
  • Sensibilización cutánea Categoría 1
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 1
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H311-Tóxico en contacto con la piel.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H317-Puede provocar una reacción alérgica en la piel.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
  • H331-Tóxico en caso de inhalación.
  • H334-Puede provocar síntomas de alergia o asma o dificultades respiratorias en caso de inhalación.
  • H340-Puede provocar defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H360FD-Puede perjudicar a la fertilidad. Puede dañar al feto.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
  • H372-Provoca daños en los órganos.
  • H400-Muy tóxico para los organismos acuáticos.
  • H410-Muy tóxico para los organismos acuáticos, con efectos nocivos duraderos.
Consejos de prudencia
  • P202-No manipular la sustancia antes de haber leído y comprendido todas las instrucciones de seguridad.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P272-Las prendas de trabajo contaminadas no podrán sacarse del lugar de trabajo.
  • P273-Evitar su liberación al medio ambiente.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P284-¢En caso de ventilación insuficiente,! llevar equipo de protección respiratoria.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P391-Recoger el vertido.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.