Learn More
CHEMetrics Kit de pruebas de agua visual de cianuro (libre) CHEMets
Código de producto. 11746633
Change view
Click to view available options
Nº de pruebas:
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. Nº de pruebas unitSize
11746633 30 paquete de 30
1 options
Código de producto. 11746633
Marca: CHEMetrics K3810
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Includes
Los kits de pruebas completos contienen 30 ampollas de reactivos, comparadores, tapón a presión (contiene muestra de agua), instrucciones y hojas de datos de seguridad de materiales. Todos los componentes se alojan en una carcasa de plástico resistente
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
El kit se suministra en una caja de plástico y contiene todo necesario para realizar 30 pruebas: Recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, solución neutralizadora, solución activadora, vaso de muestras de 25 ml, jeringa de 1,0 ml e instrucciones
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Analitos Cianuro libre
Incluye Caja de plástico, recarga, comparadores de intervalo bajo y alto, solución neutralizadora, solución activadora, vaso de muestras de 25 ml, jeringa de 1,0 ml e instrucciones
Nº de pruebas 30
temp De 0 a 0,1 ppm y de 0,1 a 1 ppm
Método de prueba Ácido isonicotínico-barbitúrico
Tipo Kit de pruebas de agua visual CHEMets
compliance-icons
Nombre del producto
  • cyanide vacu-vials
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
Consejos de prudencia
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P261-Evitar respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/jabon.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P312-Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P304+P340-EN CASO DE INHALACIÓN: Transportar a la persona al aire libre y mantenerla en una posición que le facilite la respiración.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P501-Eliminar el contenido/el recipiente en vertedero autorizadode productos químicos o orgánicos parala incineración a alta temperatura.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: barbituric acid, sodium hydroxide, isonicotinic acid, potassium phosphate, monobasic, sodium hypochl