Learn More
CHEMetrics Dióxido de carbono disuelto CHEMets, kit de pruebas de agua visual
Código de producto. 11796623
Click to view available options
Nº de pruebas:
30
Tamaño de la unidad:
paquete de 30
Código de producto. 11796623
Marca: CHEMetrics K1910
Includes
Los kits de pruebas completos contienen 30 ampollas de reactivos, comparadores, tapón a presión (contiene muestra de agua), instrucciones y hojas de datos de seguridad de materiales. Todos los componentes se alojan en una carcasa de plástico resistente
Proporciona resultados en dos minutos o menos
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
  • Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas CHEMets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo interior sellado al vacío
  • Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla CHEMets en la muestra y quitar la punta; el volumen de muestra correcto se aspirará rápidamente al interior de la ampolla
  • En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados—
  • Los comparadores tienen dos años de vida útil.
Información de órdenes
También hay disponibles paquetes de recarga de 30 ampollas.
Especificaciones
Analitos Dióxido de carbono disuelto
Incluye Caja de cartón, 30 ampollas de reactivo con conjuntos de válvulas, titulador, recipiente para muestras de 25 ml, instrucciones, solución activadora
Nº de pruebas 30
temp De 10 a 100 ppm
Método de prueba Titulador cáustico con indicador de pH
Tipo Alcalinidad
compliance-icons compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • TITRETS CO2 10-100 PPM
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Carcinogenicidad Categoría 1B
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 2
  • Líquido inflamable Categoría 2
  • Mutagenicidad en células germinales Categoría 2
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
  • Toxicidad específica en determinados órganos tras una exposición única Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H225-Líquido y vapores muy inflamables.
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H319-Provoca irritación ocular grave.
  • H341-Se sospecha que provoca defectos genéticos.
  • H350-Puede provocar cáncer.
  • H371-Puede provocar daños en los órganos.
Consejos de prudencia
  • P201-Pedir instrucciones especiales antes del uso.
  • P210-Mantener alejado del calor, de superficies calientes, de chispas, de llamas abiertas y de cualquier otra fuente de ignición. No fumar.
  • P233-Mantener el recipiente herméticamente cerrado.
  • P240-Conectar a tierra / enlace equipotencial del recipiente y del equipo de recepción.
  • P241-Utilizar un material eléctrico, de ventilación o de iluminación / / antideflagrante.
  • P242-Utilizar únicamente herramientas que no produzcan chispas.
  • P243-Tomar medidas de precaución contra descargas electrostáticas.
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P264-Lavarse concienzudamente tras la manipulación.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P312-EN CASO DE INGESTIÓN: Llamar a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/si la persona se encuentra mal.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P308+P313-EN CASO DE exposición manifiesta o presunta: Consultar a un médico.
  • P321-Se necesita un tratamiento específico (ver en esta etiqueta).
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
  • P337+P313-Si persiste la irritación ocular: Consultar a un médico.
  • P362+P364-Quitar las prendas contaminadas y lavarlas antes de volver a usarlas.
  • P370+P378-En caso de incendio: Utilizar para la extinción.
  • P403+P235-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener en lugar fresco.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: ethanol, methanol, phenolphthalein, sodium hydroxide, sodiumthiosulfate pentahydrate