Learn More
CHEMetrics Recargas de kit de prueba Chemets™
Código de producto. 11731044
Change view
Click to view available options
temp:
0 a 1 ppm
De 0 a 40 ppb y de 0 a 100 ppb
De 1 a 12 ppm
Método de prueba:
Carmín de índigo
Rhodazine D
Para utilizar con (equipo):
Comparadores C-7501
Comparadores C-7512
Comparadores C-7540
Tamaño de la unidad:
30 PCS
paquete de 30
Código de producto. temp Método de prueba Para utilizar con (equipo) unitSize
11731044 0 a 1 ppm Rhodazine D Comparadores C-7501 paquete de 30
11741044 De 1 a 12 ppm Carmín de índigo Comparadores C-7512 paquete de 30
11751044 De 0 a 40 ppb y de 0 a 100 ppb Rhodazine D Comparadores C-7540 30 PCS
3 options
Código de producto. 11731044
Marca: CHEMetrics R7501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Edge
Añadir a la cesta
Proporcionan resultados en dos minutos o menos
  • Diseñadas para ofrecer la máxima sencillez y exactitud, las ampollas CHEMets con 7 mm de diámetro incluyen puntas graduadas cónicas con reactivo interior sellado al vacío
  • Para realizar una prueba, solo tiene que sumergir la ampolla CHEMets en la muestra y quitar la punta; el volumen de muestra correcto se aspirará rápidamente al interior de la ampolla
  • En dos minutos o menos, la reacción entre la muestra y el reactivo produce un color, que se debe comparar a continuación con el patrón de color adecuado para la cuantificación de los resultados—
  • Los comparadores tienen dos años de vida útil
Información de órdenes
Los paquetes de recarga contienen 30 ampollas.
Especificaciones
Analitos Oxígeno disuelto (DO)
Para utilizar con (equipo) Comparadores C-7501
Incluye 30 ampollas CHEMets autollenantes para rellenar el kit K-7501
Nº de pruebas 30
temp 0 a 1 ppm
Método de prueba Rhodazine D
Tiempo de prueba 2 min
Tipo Recarga de oxígeno disuelto CHEMets
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Oxygen, dissolved
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Toxicidad aguda Categoría 4
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 1B
  • Toxicidad específica para determinados órganos Categoría 3
Indicaciones de peligro
  • H302-Nocivo en caso de ingestión.
  • H314-Provoca quemaduras graves en la piel y lesiones oculares graves.
  • H335-Puede irritar las vías respiratorias.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P260-No respirar el polvo/el humo/el gas/la niebla/los vapores/el aerosol.
  • P270-No comer, beber ni fumar durante su utilización.
  • P271-Utilizar únicamente en exteriores o en un lugar bien ventilado.
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P301+P330+P331-EN CASO DE INGESTIÓN: Enjuagarse la boca. NO provocar el vómito.
  • P303+P361+P353-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL (o el pelo): Quitar inmediatamente todas las prendas contaminadas. Aclararse la piel con agua/ducharse.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P363-Lavar las prendas contaminadas antes de volver a usarlas.
  • P403+P233-Almacenar en un lugar bien ventilado. Mantener el recipiente cerrado herméticamente.
  • P405-Guardar bajo llave.
  • P101-Si se necesita consejo médico, tener a mano el envase o la etiqueta.
  • P102-Mantener fuera del alcance de los niños.
  • P103-Leer la etiqueta antes del uso.
  • P501b-Eliminar el contenido/el recipiente en conforme a la reglamentación local/regional/nacional/internacional.
Advertencia Prop 65