Learn More
Hanna Instruments™ Termómetros digitales de control de temperatura
Código de producto. p-8000241
Change view
Click to view available options
Diámetro de la sonda (métrico):
3 mm
3 mm
3,6 mm
Tamaño de la unidad:
1 PCS
3.30 GR
cada uno
Longitud de la sonda (métrico):
105 mm
110 mm
Código de producto. Diámetro de la sonda (métrico) unitSize Longitud de la sonda (métrico)
15350684 3,6 mm 3.30 GR -
13039322 3 mm cada uno 105 mm
15379353 3 mm 1 PCS 110 mm
3 options
Código de producto. 15350684
Marca: Hanna Instruments™ HI98501
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable que proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio intervalo de temperaturas sin necesidad de preocuparse por roturas o la condensación.
  • Un termómetro digital con sonda de penetración de acero inoxidable. Proporciona mediciones de temperatura de alta precisión en un amplio intervalo de temperaturas sin riesgo de rotura o condensación
  • Checktemp™ es el instrumento ideal para medir la temperatura de acuerdo con los requisitos de HACCP
  • ±Precisión de ±0,2 °C
  • Es el comprobador de temperatura más preciso del mundo
  • CAL Check™: verifica automáticamente la calibración al inicio
  • °Escala C/°F – seleccionable por el usuario
  • Gran pantalla con amplio intervalo de temperatura ambiental y ángulo de visión.
  • Protección IP 65 resistente al agua
  • Compatible con HACCP: utilizar como herramienta de control en análisis HACCP
  • Sonda de penetración de acero inoxidable AISI 316
  • 3000 horas de duración de la batería (uso continuado)
Especificaciones
Certificaciones/conformidad AISI 316, compatible con HACCP
Diámetro de la sonda (métrico) 3,6 mm
Para utilizar con (aplicación) Educación, alimentos (almacenamiento, transporte, fabricación, cocinado), laboratorio
Incluye Sonda
Tipo de sonda Fijo
Resolución 0,1 °C
Peso (métrico) 51,3 g
Tipo de producto Termómetro digital
Temperatura máxima 150 °C
Temperatura mín. (métrico) -50°C
Intervalo de temperatura (métrico) De -50 °C a +150 °C
Calibrated Sí
Exactitud ± 0,3 °C
Pantalla Digital