Learn More
Lovibond™ Disco CHECKIT para cobre libre
Descripción
Los discos de prueba CHECKIT™ Comparator se suministran como parte de un kit de prueba completo o se pueden adquirir individualmente como reemplazo para ampliar las capacidades de prueba.
Gradiente de color continuo
Los discos de color tienen un gradiente de color continuo que permite lograr una coincidencia de color directa, sin necesidad de extrapolar el resultado entre dos estándares de color.
Instrucciones detalladas
Incluidas con cada disco de color, las instrucciones multilingües proporcionan una explicación detallada e ilustrada de cómo realizar la prueba, lo que garantiza que incluso los que no sean químicos puedan obtener mediciones fiables y precisas rápidamente.
Amplia variedad de parámetros
Muchos parámetros tienen varios intervalos y métodos de prueba disponibles. Se pueden añadir parámetros de prueba adicionales mediante la compra de discos y reactivos adicionales: utilice la misma carcasa Comparator para todas las pruebas.
Especificaciones
Especificaciones
| Analitos | cobre |
| temp | De 0 a 1,0 mg/l de cobre |
| Tipo | Disco CHECKIT |