Learn More
Lovibond™ Kits de pruebas 2 en 1 de los comparadores Checkit™
Click to view available options
temp:
De 6,5 8,4 pH
De 0 a 1 mg/l de Cl2
De 0 a 1 mg/l de Cl2
De 6,5 8,4 pH
De 0 a 4 mg/l de Cl2
De 0 a 4 mg/l de Cl2
pH de 6,5 a 8,4
Br de 0 a 5 mg/l
Br de 0 a 5 mg/l
pH de 6,5 a 8,4
Cu de 0 a 1 mg/l
Cu de 0 a 1 mg/l
pH de 6,5 a 8,4
De 0,1 a 2 mg/l de Cl2
De 0,1 a 2 mg/l de Cl2
Descripción:
Valor de pH
Cloro
Cloro
Valor de pH
Cloro
Cloro
Valor pH
Bromo
Bromo
Valor pH
Cobre
Cobre
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
Realice análisis de agua de una forma rápida y sencilla. Los kits de pruebas 2 en 1 de los comparadores Lovibond Checkit™ son muy precisos e incorporan una escala colorimétrica fácil de usar. Cada kit indica una combinación de pH y otra medición.
- Fácil manejo y dosificación exacta de reactivos
- Reactivos en comprimidos con una vida útil mínima garantizada de 5/10 años.
- Gire la rueda de color de gradiente continuo para obtener una correspondencia de color con la muestra reaccionada.
- Los discos de color de gradiente continuo impresos proporcionan mediciones precisas sin "extrapolaciones" entre bloques de color separados.
Especificaciones
Especificaciones
| Descripción | Valor de pH Cloro |
| temp | pH de 6,5 a 8,4 De 0,1 a 2 mg/l de Cl2 |
| Método de prueba | Colorimétrico |
| Tipo | Kits de pruebas 2 en 1 |