Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Dureza total HR
Click to view available options
temp:
De 20 a 800 mg/l
De 5 a 500 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Especificaciones
Especificaciones
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua periódico |
| Incluye | Recipiente de muestras calibrado de 30 ml, recipiente de muestras calibrado de 30 ml, comprimidos para dureza total, instrucciones, estuche de almacenamiento |
| Nº de pruebas | 100 |
| temp | De 5 a 500 mg/l |
| Tipo | Minikit de dureza total |