Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Dureza total HR
Código de producto. 10300071
Click to view available options
temp:
De 20 a 800 mg/l
De 5 a 500 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 10300071
Marca: Lovibond™ 414240
Kit de pruebas preciso para análisis rutinarios de agua
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Recipiente de muestras calibrado de 30 ml, recipiente de muestras calibrado de 30 ml, comprimidos para dureza total, instrucciones, estuche de almacenamiento
Nº de pruebas 100
temp De 5 a 500 mg/l
Tipo Minikit de dureza total
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • total hardness
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide