Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Dureza total HR
Código de producto. 10064500
Change view
Click to view available options
temp:
De 20 a 800 mg/l
De 5 a 500 mg/l
Tamaño de la unidad:
cada uno
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. temp unitSize
10064500 De 20 a 800 mg/l cada uno
10300071 De 5 a 500 mg/l cada uno
11768999 De 5 a 500 mg/l cada uno
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10064500 Proveedor Lovibond™ N.º de proveedor 414450
Kit de pruebas preciso para análisis rutinarios de agua
Especificaciones
Para utilizar con (aplicación) Análisis de agua periódico
Incluye Frasco de dispensación, recipiente de muestras calibrado de 100 ml, recipiente de muestras calibrado de 30 ml, comprimidos para dureza total, instrucciones, estuche de almacenamiento
Nº de pruebas 100
temp De 20 a 800 mg/l
Tipo Minikit de dureza total
compliance-icons compliance-icons
Nombre del producto
  • Rapid test MINIKIT total hardness, AF 445 .
Palabra de advertencia
  • Peligro
Clasificación
  • Lesión ocular grave/irritación ocular Categoría 1
  • Corrosión o irritación cutáneas Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H315-Provoca irritación cutánea.
  • H318-Provoca lesiones oculares graves.
Consejos de prudencia
  • P280-Llevar guantes/prendas/gafas/máscara de protección.
  • P302+P352-EN CASO DE CONTACTO CON LA PIEL: Lavar con abundante agua/.
  • P305+P351+P338-EN CASO DE CONTACTO CON LOS OJOS: Aclarar cuidadosamente con agua durante varios minutos. Quitar las lentes de contacto, si lleva y resulta fácil. Seguir aclarando.
  • P310-Llamar inmediatamente a un CENTRO DE TOXICOLOG A/médico/.
  • P332+P313-En caso de irritación cutánea: Consultar a un médico.
Otros peligros
  • MIXTURE LIST-Contém: lithium hydroxide