Learn More
Lovibond™ Kits de prueba CHECKIT™ Comparator: Cloro libre/total
Descripción
Includes
- Carcasa Aqua Comparator (D55 para L147000)
- Disco Aqua Comparator
- Pastillas rápidas DPD n.º 1
- Pastillas rápidas DPD n.º 3
- 2 células de muestras de 13,5 mm
- Triturador de pastillas
- Instrucciones
- Maletín de transporte
Kits de pruebas precisos para análisis de agua rutinarios
- Fácil de usar: Añada reactivo a la celda de muestra, gire el disco hasta que el color coincida con la muestra y lea el valor de concentración
Especificaciones
Especificaciones
| Exactitud | ± 5 % |
| Para utilizar con (aplicación) | Análisis de agua periódico |
| Incluye | Carcasa Aqua comparator™, disco aqua comparator™ D55, pastillas DPD n.º 1, pastillas DPD n.º 3, 2 células de muestras de 13,5 mm, trituradora de pastillas, instrucciones, maletín de transporte |
| Nº de pruebas | 100 |
| temp | De 0,02 a 0,3 mg/l |
| Tipo | Kit de prueba de cloro libre y total |