Learn More
Aqualytic™ Kit de pruebas Checkit™ 5 en 1
Click to view available options
Cantidad:
1/Paq.
Tamaño de la unidad:
cada uno
Descripción
El kit de pruebas Aqualytic™ CheckIt™ 5 en 1 incluye todos los materiales e instrucciones de funcionamiento necesarios para el análisis de agua estática y móvil de 5 componentes diferentes y se suministra en un estuche de plástico resistente y práctico.
- Pruebas de cloro, pH, ácido cianúrico (método de turbidez), dureza del calcio (prueba de velocidad) y alcalinidad total (prueba de velocidad)
- Comparador CHECKIT™
- Unidad colorimétrica compacta y práctica adecuada para análisis móviles y fijos
- Se suministra con un número elevado de diferentes escalas de color
- Discos CHECKIT™
- La escala de color continua permite lograr una correspondencia cromática exacta entre el patrón y la muestra.
- Fabricado especialmente en materiales seleccionados para mantener el color estable durante un largo periodo de tiempo para obtener resultados de medición fiables y reproducibles
- Reactivos en comprimido AQUALYTIC™ (para 30 pruebas)
- Varilla agitadora
- Células
- Instrucciones de funcionamiento
- Explicación paso a paso sobre cómo realizar la prueba, lo que garantiza mediciones fiables, rápidas y precisas
Especificaciones
Especificaciones
| Incluye | Aparato comparador, discos de comparación de colores, células, varilla de agitación, reactivos, instrucciones |
| Nº de pruebas | 30 |
| Cantidad | 1/Paq. |
| temp | pH de 6,5 a 8,4, de 0 a 4,0 mg/l de Cl2, de 20 a 200 mg/l de Cys, de 20 a 800 mg/l de CaCO3, de 20 a 800 mg/l de CaCO3 |
| Suficiente para | 30 pruebas |
| Método de prueba | Turbidez, prueba de velocidad |
| Tipo | Kit de pruebas Checkit™ 5 en 1 |