Learn More
Honeywell™ Guantes Check and Go DeepTril 5
Código de producto. p-7159536
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Código de producto. 15856755
Marca: Honeywell™ 229940507
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Los guantes DeepTril 5 Check and Go Honeywell™ están completamente revestidos por una de espuma de nitrilo que los hace aptos para las tareas de manipulación en condiciones aceitosas o grasientas.
  • Guante tejido de fibra composite y HPPE negro
  • Revestimiento completo de espuma de nitrilo negro
  • Puño tejido elástico
  • El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a la forma natural de la mano para una mayor resistencia, más durabilidad y una comodidad superior
  • El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
  • El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
  • El revestimiento de espuma optimiza la transpirabilidad del guante
  • La espuma de nitrilo y los puntos de PVC en la palma mejoran el agarre
  • El puño tejido y elástica hace que el guante se sujete bien
  • El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una buena protección en entornos de aceite ligero
  • El HPPE mezclado con fibra composite proporciona una resistencia muy alta a los cortes
  • El color negro es ideal para trabajar en entornos sucios
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Certificaciones/conformidad Normas básicas EN 420-2003 y EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos
Descripción Calibre 13
Color Negro
Material Nitrilo, HPPE
Tamaño 7
Longitud (métrico) 25 cm