Learn More
Honeywell™ Guantes Check and Go DeepTril 5
Click to view available options
Tamaño:
7
8
9
10
11
Tamaño de la unidad:
1 par
Descripción
- Guante tejido de fibra composite y HPPE negro
- Revestimiento completo de espuma de nitrilo negro
- Puño tejido elástico
- El diseño tejido sin costuras es ergonómico, es decir, se adapta mejor a la forma natural de la mano para una mayor resistencia, más durabilidad y una comodidad superior
- El hilo reduce la creación de pelusas y lo hace ideal para las aplicaciones más sensibles. Además, se puede lavar fácilmente para que tengan una vida útil más larga
- El punto ceñido de su tejido hace que el guante se sujete correctamente, limita la penetración de la suciedad y ofrece una buena sensibilidad táctil
- El revestimiento de espuma optimiza la transpirabilidad del guante
- La espuma de nitrilo y los puntos de PVC en la palma mejoran el agarre
- El puño tejido y elástica hace que el guante se sujete bien
- El revestimiento de espuma de nitrilo proporciona una excelente resistencia a la abrasión y una buena protección en entornos de aceite ligero
- El HPPE mezclado con fibra composite proporciona una resistencia muy alta a los cortes
- El color negro es ideal para trabajar en entornos sucios
Especificaciones
Especificaciones
| Certificaciones/conformidad | Normas básicas EN 420-2003 y EN 388-2016 sobre riesgos mecánicos |
| Descripción | Calibre 13 |
| Color | Negro |
| Material | Nitrilo, HPPE |
| Tamaño | 7 |
| Longitud (métrico) | 25 cm |