missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Chebulagic acid, MedChemExpress
Descripción
Chebulagic acid is a COX-LOX dual inhibitor isolated from the fruits of Terminalia chebula Retz, on angiogenesis. Chebulagic acid is a M2 serine to asparagine 31 mutation (S31N) inhibitor and influenza antiviral. Chebulagic acid also against SARS-CoV-2 viral replication with an EC50 of 9.76 μM.
Especificaciones
Especificaciones
| Nombre del producto químico o material | Chebulagic acid |
| CAS | 23094-71-5 |
| Color | Off-White |
| Notas de grado de pureza | Research |
| Fórmula molecular | C41H30O27 |
| Información de solubilidad | DMSO : 100 mg/mL (104.75 mM; Need ultrasonic) |
| SMILES | OC(CC(C(O[C@H]([C@@H](COC(C1=CC(O)=C2O)=O)O[C@@H]3OC(C4=CC(O)=C(O)C(O)=C4)=O)[C@H](OC(C5=CC(O)=C(O)C(O)=C5C1=C2O)=O)[C@H]3OC6=O)=O)C(C7O)C(C6=CC(O)=C8O)=C8OC7=O)=O |
| Peso molecular (g/mol) | 954.66 |
| Cantidad | 25 mg |
| Formula Weight (peso de la fórmula) | 954.66 |
| Mostrar más |
Research purposes only
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?