Learn More
Invitrogen™ CHD4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1310), Invitrogen™
GREENER_CHOICE
Código de producto. 30089013
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30089013 100 μL 100 microlitros
30088696 20 μL 20 microlitros
2 missing translation for 'options'
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Produktkode 30089013
missing translation for 'mfr': Invitrogen™ MA553300
Denne vare kan ikke returneres. Se returpolitik
Rabbit Recombinant Monoclonal Antibody
The product of this gene belongs to the SNF2/RAD54 helicase family. It represents the main component of the nucleosome remodeling and deacetylase complex and plays an important role in epigenetic transcriptional repression. Patients with dermatomyositis develop antibodies against this protein.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Tekniske data
Antígeno CHD4
Aplicaciones Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 23GB1310
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4
génica CHD4
N.º de referencia del gen Q14839, Q6PDQ2
Alias de gen 9530019N15Rik; AA617397; ATP-dependent helicase CHD4; BC005710; Chd4; CHD-4; chromodomain helicase DNA binding protein 4; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4; D6Ertd380e; Mi-2; Mi-2 autoantigen; Mi-2 autoantigen 218 kDa protein; Mi-2 beta; MI2B; Mi-2b; Mi-2beta; Mi2-BETA; mKIAA4075
Símbolos de los genes CHD4
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno A synthesized peptide derived from human CHD4 (1800-1870AA).
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 107932, 1108, 117535
Especies diana Human, Mouse, Rat
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG
Vis mere Vis mindre
Produkttitel
Vælg et problem
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.