Learn More
Invitrogen™ CHD4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1310), Invitrogen™
Beskrivelse
The product of this gene belongs to the SNF2/RAD54 helicase family. It represents the main component of the nucleosome remodeling and deacetylase complex and plays an important role in epigenetic transcriptional repression. Patients with dermatomyositis develop antibodies against this protein.
Tekniske data
Tekniske data
| Antígeno | CHD4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB1310 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CHD4 |
| N.º de referencia del gen | Q14839, Q6PDQ2 |
| Alias de gen | 9530019N15Rik; AA617397; ATP-dependent helicase CHD4; BC005710; Chd4; CHD-4; chromodomain helicase DNA binding protein 4; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4; D6Ertd380e; Mi-2; Mi-2 autoantigen; Mi-2 autoantigen 218 kDa protein; Mi-2 beta; MI2B; Mi-2b; Mi-2beta; Mi2-BETA; mKIAA4075 |
| Símbolos de los genes | CHD4 |
| Vis mere |
Produkttitel
Ved at klikke på Send, anerkender du, at du kan blive kontaktet af Fisher Scientific med hensyn til den feedback, du har givet i denne formular. Vi deler ikke dine oplysninger til andre formål. Alle angivne kontaktoplysninger skal også vedligeholdes i overensstemmelse med vores Privatlivspolitik.
Ser du en mulighed for forbedring?