missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
Invitrogen™ CHD4 Recombinant Rabbit Monoclonal Antibody (23GB1310), Invitrogen™
Descripción
The product of this gene belongs to the SNF2/RAD54 helicase family. It represents the main component of the nucleosome remodeling and deacetylase complex and plays an important role in epigenetic transcriptional repression. Patients with dermatomyositis develop antibodies against this protein.
Especificaciones
Especificaciones
| Antígeno | CHD4 |
| Aplicaciones | Flow Cytometry, Western Blot, Immunocytochemistry |
| Clasificación | Recombinant Monoclonal |
| Clon | 23GB1310 |
| Conjugado | Unconjugated |
| Formulación | PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.4 |
| génica | CHD4 |
| N.º de referencia del gen | Q14839, Q6PDQ2 |
| Alias de gen | 9530019N15Rik; AA617397; ATP-dependent helicase CHD4; BC005710; Chd4; CHD-4; chromodomain helicase DNA binding protein 4; chromodomain-helicase-DNA-binding protein 4; D6Ertd380e; Mi-2; Mi-2 autoantigen; Mi-2 autoantigen 218 kDa protein; Mi-2 beta; MI2B; Mi-2b; Mi-2beta; Mi2-BETA; mKIAA4075 |
| Símbolos de los genes | CHD4 |
| Mostrar más |
Título del producto
Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.
¿Detecta una oportunidad de mejora?