Learn More
CHD4 Rabbit anti-Human, Mouse, Rat, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
| Antígeno | CHD4 |
|---|---|
| Concentración | 0.19 mg/mL |
| Aplicaciones | Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot |
| Clasificación | Polyclonal |
| Conjugado | Unconjugated |
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Código de producto | Marca | Cantidad | Precio | Cantidad y disponibilidad | |||||
|
16872694
|
Proteintech
14173-1-AP-20UL |
20 μL |
145.00€
20 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
|
16862694
|
Proteintech
14173-1-AP-150UL |
150 μL |
410.00€
150 microlitros |
Por favor, inicie sesión para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo. | |||||
Descripción
The product of this gene belongs to the SNF2/RAD54 helicase family. It represents the main component of the nucleosome remodeling and deacetylase complex and plays an important role in epigenetic transcriptional repression. Patients with dermatomyositis develop antibodies against this protein.Especificaciones
| CHD4 | |
| Immunoprecipitation, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Western Blot | |
| Unconjugated | |
| Rabbit | |
| Rat, Mouse, Human | |
| Q14839, Q6PDQ2 | |
| 107932, 1108, 117535 | |
| CHD4 Fusion Protein Ag5372 | |
| Primary | |
| -20°C | |
| CHD4 |
| 0.19 mg/mL | |
| Polyclonal | |
| Liquid | |
| RUO | |
| PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3 | |
| ATP dependent helicase CHD4, CHD 4, CHD4, Mi 2b, Mi2 BETA | |
| Chd4 | |
| IgG | |
| Antigen Affinity Chromatography | |
| Antibody |