Learn More
CHCHD2 Rabbit Recombinant Antibody, Proteintech
Código de producto. 30236182 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
20 μL
100 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
20 microlitros
30236182 100 μL 100 microlitros
30233612 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 30236182
Marca: Proteintech 827021RR100UL
Este artículo no se puede devolver. View return policy
Rabbit Recombinant Antibody
The CHCHD2 antibody from Proteintech is a rabbit recombinant antibody generated with recombinant protein of human CHCHD2. This antibody recognizes human, rat antigen. The CHCHD2 antibody has been validated for the following applications: WB, IF/ICC, ELISA analysis.
Specifications
Antígeno CHCHD2
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry/Immunofluorescence, ELISA
Clasificación Recombinant Monoclonal
Clon 4A12
Concentración 500 μg/mL
Conjugado Unconjugated
Símbolos de los genes C7orf17
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno Recombinant Protein
Método de purificación Protein A purification
Cantidad 100 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 51142
Especies diana Human, Rat
Contenido y almacenamiento Store at -20°C. Stable for one year after shipment.
Peso molecular del anticuerpo 16 kDa
Tipo de producto Recombinant Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG