Learn More
CHCHD2 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Rabbit Polyclonal Antibody
145.00€ - 410.00€
Especificaciones
Antígeno CHCHD2
Concentración 0.29 mg/mL
Aplicaciones Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Clasificación Polyclonal
Conjugado Unconjugated
Ver más especificaciones
Productos 2
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
Código de producto Marca Cantidad Precio Cantidad y disponibilidad  
16858984
Ver documentos
Proteintech
19424-1-AP-20UL
20 μL
145.00€
20 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
16848984
Ver documentos
Proteintech
19424-1-AP-150UL
150 μL
410.00€
150 microlitros
Ver productos alternativos
Ahorre hasta 
»
Descripción
Descripción
Transcription factor. Binds to the oxygen responsive element of COX4I2 and activates its transcription under hypoxia conditions (4% oxygen), as well as normoxia conditions (20% oxygen).
Especificaciones
Especificaciones
CHCHD2
Western Blot, Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunoprecipitation, Immunohistochemistry (Paraffin)
Unconjugated
Rabbit
Human, Mouse
Q9D1L0, Q9Y6H1
14004, 51142
CHCHD2 Fusion Protein Ag13752
Primary
-20°C
CHCHD2
0.29 mg/mL
Polyclonal
Liquid
RUO
PBS with 50% glycerol and 0.02% sodium azide; pH 7.3
C7orf17, CHCHD2, MNRR1, NS2TP
CHCHD2
IgG
Antigen Affinity Chromatography