Learn More
CHCHD10 Rabbit anti-Human, Mouse, Polyclonal, Proteintech
Código de producto. 16854235 Tienda Proteintech Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
150 μL
20 μL
Tamaño de la unidad:
150 microlitros
20 microlitros
16854235 150 μL 150 microlitros
16864235 20 μL 20 microlitros
2 options
Código de producto. 16854235
Marca: Proteintech 256711AP150UL
Rabbit Polyclonal Antibody
CHCHD10 encodes a mitochondrial protein that is enriched at cristae junctions in the intermembrane space. It may play a role in cristae morphology maintece or oxidative phosphorylation. Mutations in this gene cause frontotemporal dementia and/or amyotrophic lateral sclerosis-2. Alternative splicing of this gene results in multiple transcript variants. Related pseudogenes have been identified on chromosomes 7 and 19.
Especificaciones
Antígeno CHCHD10
Aplicaciones Immunocytochemistry, Immunofluorescence, Immunohistochemistry (Paraffin), Immunoprecipitation, Western Blot
Clasificación Polyclonal
Concentración 0.3 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 50% glycerol and 0.1% sodium azide; pH 7.3
génica CHCHD10
N.º de referencia del gen Q8WYQ3
Alias de gen C22orf16, CHCHD10, N27C7 4, Protein N27C7 4
Símbolos de los genes CHCHD10
Especie del huésped Rabbit
Inmunógeno CHCHD10 Fusion Protein Ag22598
Método de purificación Antigen Affinity Chromatography
Cantidad 150 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 103172, 400916
Especies diana Human, Mouse
Contenido y almacenamiento -20°C
Tipo de producto Antibody
Formulario Liquid
Isotype IgG