Learn More
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Código de producto. 15748537 Tienda Thermo Scientific Productos
Change view
Click to view available options
Para utilizar con (equipo):
Congeladores horizontales serie TDE
Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300
Forma™ 88400, TSU400
Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600
Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD
HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD
HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700
Revco CxF 390, 350
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only)
Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only)
Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only)
Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390)
Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF
Serie TSX
TSU400, Revco™ UxF400
Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF
Ultracongeladores TSX400
Ultracongeladores TSX500
Ultracongeladores TSX600
Ultracongeladores TSX700
Tipo:
Bolígrafos para registrador gráfico
Papel para registrador gráfico
Registrador de gráficos
Registrador gráfico
Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica
Tamaño de la unidad:
1 PCS
50 PCS
cada uno
paquete de 50
Código de producto. Para utilizar con (equipo) Tipo unitSize
15748537 Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) Registrador de gráficos cada uno
11880573 HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD Papel para registrador gráfico 50 PCS
13574930 Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD Papel para registrador gráfico paquete de 50
10298002 Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF Registrador de gráficos cada uno
10606013 HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD Registrador de gráficos cada uno
11339311 HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD Bolígrafos para registrador gráfico cada uno
10553984 Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD Bolígrafos para registrador gráfico 1 PCS
11336351 Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390) Registrador de gráficos cada uno
11346351 Revco CxF 390, 350 Registrador de gráficos cada uno
11356351 Revco CxF 390, 350 Registrador de gráficos cada uno
10601151 Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF Papel para registrador gráfico cada uno
16318158 Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 Registrador de gráficos cada uno
16357468 Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 Registrador de gráficos cada uno
11336391 TSU400, Revco™ UxF400 Registrador de gráficos cada uno
11346391 Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 Registrador de gráficos cada uno
11356391 HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 Registrador de gráficos cada uno
11993907 Forma™ 88400, TSU400 Registrador de gráficos cada uno
15389615 Serie TSX Registrador gráfico 1 PCS
15369615 Serie TSX Registrador gráfico 1 PCS
15788527 Ultracongeladores TSX400 Registrador de gráficos cada uno
15708537 Ultracongeladores TSX500 Registrador de gráficos cada uno
15728537 Ultracongeladores TSX600 Registrador de gráficos cada uno
15738537 Ultracongeladores TSX700 Registrador de gráficos cada uno
15758537 Ultracongeladores TSX400 Registrador de gráficos cada uno
15778537 Ultracongeladores TSX500 Registrador de gráficos cada uno
15798537 Ultracongeladores TSX600 Registrador de gráficos cada uno
15708547 Ultracongeladores TSX700 Registrador de gráficos cada uno
15778527 Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) Registrador de gráficos cada uno
15798527 Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) Registrador de gráficos cada uno
15718537 Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) Registrador de gráficos cada uno
15768537 Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) Registrador de gráficos cada uno
15788537 Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 Registrador de gráficos cada uno
17888000 Congeladores horizontales serie TDE Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica cada uno
17898000 Congeladores horizontales serie TDE Registrador gráfico cada uno
17818020 Congeladores horizontales serie TDE Registrador gráfico cada uno
17828020 Congeladores horizontales serie TDE Registrador gráfico cada uno
36 options
Código de producto. 15748537
Marca: Thermo Scientific™ FCRP400LE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C.
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Registrador gráfico sin tinta instalado in situ
Garantía
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Registrador de gráficos
Para utilizar con (equipo) Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only)
Opciones de vigilancia Grabadora