Learn More
- Home
- Products
- Productos de almacenamiento en frío
- Accesorios para refrigeradores y congeladores
- Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Product Code. 15718537 Shop All Thermo Scientific Products| Product Code. | Para utilizar con (equipo) | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 15718537 | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11880573 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | 50 PCS |
| 13574930 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | paquete de 50 |
| 10298002 | Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Registrador de gráficos | cada uno |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11339311 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | cada uno |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | 1 PCS |
| 11336351 | Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 10601151 | Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Papel para registrador gráfico | cada uno |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11336391 | TSU400, Revco™ UxF400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11993907 | Forma™ 88400, TSU400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15389615 | Serie TSX | Registrador gráfico | 1 PCS |
| 15369615 | Serie TSX | Registrador gráfico | 1 PCS |
| 15788527 | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15708537 | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15728537 | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15738537 | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15758537 | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15778537 | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15798537 | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15708547 | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15798527 | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 17888000 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica | cada uno |
| 17898000 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno |
| 17818020 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno |
| 17828020 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno |
Product Code. 15718537
Brand: Thermo Scientific™ FCR600LE
Description
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
Warranty
La garantía varía según el país, póngase en contacto con nosotros para obtener más información
Specifications
Specifications
| Tipo | Registrador de gráficos |
| Para utilizar con (equipo) | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) |
| Opciones de vigilancia | Grabadora |
| Admite | Cajas (600) |
By clicking Submit, you acknowledge that you may be contacted by Fisher Scientific in regards to the feedback you have provided in this form. We will not share your information for any other purposes. All contact information provided shall also be maintained in accordance with our Privacy Policy.