Learn More
- Home
- Products
- Productos de almacenamiento en frío
- Accesorios para refrigeradores y congeladores
- Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Thermo Scientific™ Registradores gráficos para ultracongeladores
Código de producto. 13574930 Tienda Thermo Scientific Productos| Código de producto. | Para utilizar con (equipo) | Tipo | unitSize |
|---|---|---|---|
| 13574930 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | paquete de 50 |
| 11880573 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Papel para registrador gráfico | 50 PCS |
| 10298002 | Serie TSE/TSD, Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF | Registrador de gráficos | cada uno |
| 10606013 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11339311 | HERAfreeze™ HFU-B, Forma™ 900, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | cada uno |
| 10553984 | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD | Bolígrafos para registrador gráfico | 1 PCS |
| 11336351 | Serie Revco CxF (excepto ULT350 y ULT390) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11346351 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11356351 | Revco CxF 390, 350 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 10601151 | Thermo Scientific™ Serie TSU, HERAfreeze™ HFU-T, Revco™ UxF | Papel para registrador gráfico | cada uno |
| 16318158 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 16357468 | Forma™ 88300, HERAfreeze™ HFU300T, Revco™ UxF300 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11336391 | TSU400, Revco™ UxF400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11346391 | Forma™ 88500, Forma™ 88600, Forma™ 88700, TSU500, TSU600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11356391 | HERAfreeze™ HFU700T, HERAfreeze™ HFU600T, Revco™ UxF500, Revco™ UxF600, Revco™ UxF700 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 11993907 | Forma™ 88400, TSU400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15389615 | Serie TSX | Registrador gráfico | 1 PCS |
| 15369615 | Serie TSX | Registrador gráfico | 1 PCS |
| 15788527 | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15708537 | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15728537 | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15738537 | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15758537 | Ultracongeladores TSX400 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15778537 | Ultracongeladores TSX500 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15798537 | Ultracongeladores TSX600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15708547 | Ultracongeladores TSX700 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15778527 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15798527 | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (500 box capacity models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15718537 | Revco RLE, Forma FDE, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 600 cajas), Forma FDE, TDE Series, HDE Series (600 box capacity models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15748537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 400 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (400 models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15768537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, serie HLE (solo modelos con capacidad para 500 cajas), Forma 89000, TLE Series, HLE Series (500 models only) | Registrador de gráficos | cada uno |
| 15788537 | Revco RLE, Forma 89000, serie TLE, HERAfreeze congeladores HLE de 600 cajas, Forma 89000, TLE Series, HERAfreeze HLE 600 | Registrador de gráficos | cada uno |
| 17888000 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico sin tinta, instalado de fábrica | cada uno |
| 17898000 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno |
| 17818020 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno |
| 17828020 | Congeladores horizontales serie TDE | Registrador gráfico | cada uno |
Código de producto. 13574930
Marca: Thermo Scientific™ 180000
Descripción
Registre siete días de rendimiento en cuanto a temperaturas de hasta - 150 °C mediante registradores gráficos Thermo Scientific™ para ultracongeladores. Los registradores emplean papel de registro de 15 cm (6 in. pulg) y están disponibles como instalados en fábrica o in situ.
- Registrador de siete días
- Funciona a hasta -150 °C
- Instalado en fábrica o in situ
Información para pedidos:
- La instalación in situ la debe realizar personal cualificado
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo | Papel para registrador gráfico |
| Intervalo de temperatura | -150 °C |
| Para utilizar con (equipo) | Forma™ 900, HERAfreeze™ HFU-B, Revco™ ExF/DxF, Serie TSE/TSD |
| Tiempo contención estático | 7 días |
| Opciones de vigilancia | Grabadora |