Learn More
Invitrogen™ Chargeswitch™ Pro ET Removal Wash Buffer
Descripción
El tampón de lavado de eliminación ET Chargeswitch™ Pro es un componente de los kits para la filtración de plásmidos Chargeswitch™ Pro. Con el tampón de eliminación de endotoxinas, se pueden alcanzar los niveles de endotoxinas de < 10 EU/ug y pueden usarse en todos los plásmidos Chargeswitch™ Pro.
Especificaciones
Especificaciones
| Tampón | Tampón de lavado |
| Contenido y almacenamiento | Tampón de lavado de 500 ml. Almacenar (a temperatura ambiente) |
| Isolation Technology | Química ChargeSwitch™ |
| Tipo de muestra | ADN (plásmido) |
| Tipo de producto final | ADN plasmídico |
| Compatibilidad de alto rendimiento | No compatible con alto rendimiento (manual) |
| Línea de productos | ChargeSwitch |
| Tipo de producto | Tampón de lavado de eliminación Pro ET |
| Cantidad | 1 unidad |
| Condiciones de envío | Temperatura ambiente |
| Mostrar más |