Descripción
1 kg, Jarra de plástico para polvo
Especificaciones
Especificaciones
| CAS | 7440-44-0 |
| Color | Negro |
| Envase | Jarra para polvos de plástico |
| Fórmula molecular | C |
| Número MDL | 133992 |
| Cantidad | 1 kg |
| Forma física | Sólido |