Learn More
Carbón, técnico, polvo decolorante, activado, Fisher Chemical
Código de producto. 10010050 Tienda Fisher Chemical Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
500 g
1 kg
5 kg
Envase:
Barril de plástico
Jarra para polvos de plástico
Tamaño de la unidad:
1 KG
5 KG
500 GR
3 product options available for selection
Product selection table with 3 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10010050 5 kg Barril de plástico 5 KG
11478103 500 g Jarra para polvos de plástico 500 GR
10000050 1 kg Jarra para polvos de plástico 1 KG
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 3 options available.
3 options
Código de producto. 10010050 Proveedor Fisher Chemical N.º de proveedor C/4040/65
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS 7440-44-0
Fórmula molecular C
Número MDL 133992
Especificaciones
Punto de fusión 3652°C
Color Negro
Envase Barril de plástico
Cantidad 5 kg
Formula Weight (peso de la fórmula) 12g/mol
Forma física Polvo sólido
compliance-icons
Nombre del producto
  • Charcoal, Activated
Palabra de advertencia
  • Atención
Clasificación
  • Sustancia que experimenta combustión espontánea Categoría 2
Indicaciones de peligro
  • H252-Se calienta espontáneamente en grandes cantidades; puede inflamarse.
Consejos de prudencia
  • P235+P410-Conservar en un lugar fresco. Proteger de la luz del sol.