Learn More
CHAPS, 98 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. 10834531 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 g
25 g
100 g
Envase:
Frasco de vidrio
Tamaño de la unidad:
100 g
25 g
5 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10834531 5 g Frasco de vidrio 5 g
10403320 25 g Frasco de vidrio 25 g
10882431 100 g Frasco de vidrio 100 g
3 options
Código de producto. 10834531
Marca: Thermo Scientific Acros 436550050
Solicitar formato a granel o personalizado
CHAPS, 3-[(3-colamidopropil)dimetilamonio]-1-propanosulfonato, número de CAS 75621-03-3, es un detergente zwitteriónico no desnaturalizante que se puede utilizar para solubilizar proteínas de membrana.
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
Descripción general
  • CHAPS (3-((3-colamidopropil) dimetilamonio)-1-propanosulfonato) es un detergente no desnaturalizante zwitteriónico
  • Es adecuado para aplicaciones que requieren la protección de la conformación de proteínas nativas
Aplicaciones
  • CHAPS se puede utilizar para la solubilización y purificación de proteínas de membrana
  • También se usa cuando se utiliza en combinación con detergentes no iónicos como Triton X-100
  • Se puede utilizar como un detergente zwitteriónico no desnaturalizante para el estudio de la química de la membrana
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 75621-03-3
Fórmula molecular C32H58N2O7S
Peso molecular (g/mol) 614.9
Número MDL MFCD00012116
Clave InChI UMCMPZBLKLEWAF-GBSSQDIOSA-N
Sinónimo 3-[(3-Cholamidopropyl)dimethylammonio]-1-propanesulfonate
PubChem CID 134129639
Nombre IUPAC 3-[dimetil-[3-[(4R)-4-[(3R,5S,7R,8R,9R,10S,12S,13R,14R,17S)-3,7,12-trihidroxi-10,13-dimetil-2,3,4,5,6,7,8,9,11,12,14,15,16,17-tetradecahidro-1H-ciclopenta[a]fenantren-17-il]pentanoil]amino]propil]azanioil]propano-1-sulfonato
SMILES CC(CCC(=O)NCCC[N+](C)(C)CCCS(=O)(=O)[O-])C1CCC2C1(C(CC3C2C(CC4C3(CCC(C4)O)C)O)O)C
Especificaciones
Nombre del producto químico o material CHAPS
Punto de fusión 267.2°C to 271.4°C
Color Blanco
Análisis elemental 4.46 to 4.65 % N
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 98%
Envase Frasco de vidrio
Cantidad 5 g
Índice Merck 15,2043
Información de solubilidad Solubility in water: soluble. Other solubilities: soluble in alcohols like methanol and ethanol
Formula Weight (peso de la fórmula) 614.9
Porcentaje de pureza 98%
Forma física Polvo cristalino