Learn More
Hanna Instruments™ Medidor de pH de bolsillo Champ™
Código de producto. 11697160
Change view
Click to view available options
Intervalo (pH):
Desde 0,0 hasta 14,0
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Intervalo (pH) unitSize
11697160 Desde 0,0 hasta 14,0 cada uno
1 options
Código de producto. 11697160
Marca: Hanna Instruments™ HI98106
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Incluye un electrodo reemplazable y una unión de referencia renovable. El medidor de pH de tamaño bolsillo Champ™ Hanna Instruments™ puede calibrarse en un punto por el usuario, simplemente actuando en el recortador de calibración.
La serie tiene una carcasa sólida y ergonómica mejorada que se ajusta cómodamente a la mano y una gran pantalla LCD que facilita la lectura desde cualquier ángulo. La innovación de una unión de fibra sin obstrucciones garantiza que el medidor dure mucho más. Basta con extraer 1–2mm de la fibra de unión para renovar completamente la unión.
Especificaciones
Incluye Tapa protectora, destornillador de calibración, pilas e instrucciones
Exactitud (pH) ±0,2
Calibración Manual mediante recortadores
Intervalo (pH) Desde 0,0 hasta 14,0
Resolución (pH) 0,1
Calibration Points 1
Tipo de pantalla LCD
Dimensiones (Largo x Ancho x Alto) 175 × 41 × 23 mm
Peso (métrico) 78 g
Peso (imperial) 2,7 oz
Tipo de sonda HI 73106 y HI 73108
Intervalo de humedad relativa 95 %
Temperatura de funcionamiento (imperial) de - 32 °F a 122 °F
Temperatura de funcionamiento (métrico) De 0 °C a 50 °C
Batería, tipo 4 Alcalinas de 1,5 V
Duración de la batería 800 h