Learn More
Nabertherm Horno de cámara serie N
Código de producto. 15918380 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
9 l
30 l
61 l
87 l
Control de temperatura:
B400
C440
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) Control de temperatura unitSize
15918380 87 l B400 cada uno
15579582 9 l B400 cada uno
15988370 30 l C440 cada uno
15998370 61 l C440 cada uno
15908380 87 l C440 cada uno
5 options
Código de producto. 15918380
Marca: Nabertherm N07H0NCNE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Universal chamber furnaces with radiation heating specifically designed to withstand heavy-duty use in the heat treatment shop. Particularly useful for processes such as tool making or for hardening jobs.
  • Diseño compacto y robusto.
  • Calefacción de tres lados: desde ambas paredes laterales y desde el fondo
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Calefacción inferior protegida por placas de SiC conductoras de calor
  • La jamba de la puerta superior de acero inoxidable protege la estructura del horno cuando el horno se abre en caliente
  • Estructura base incluida en la entrega, (N 7/H diseñado como modelo de sobremesa)
  • Abertura de escape en el lado del horno, o en la pared trasera del horno de cámara en los modelos N 31/H y superiores
  • Uniformidad de temperatura hasta +/- 10 °C según DIN 17052-1
  • Bajo consumo de energía debido al aislamiento multicapa
  • Los amortiguadores de resorte de gas facilitan la apertura y el cierre de la puerta
  • Pintura de cinc resistente al calor para la protección de puertas y el bastidor de la puerta (para el modelo N81 y más grande)
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
  • NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Capacidad (métrico) 87 l
Control de temperatura B400