Descripción
- Diseño compacto y robusto.
- Calefacción de tres lados: desde ambas paredes laterales y desde el fondo
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Calefacción inferior protegida por placas de SiC conductoras de calor
- La jamba de la puerta superior de acero inoxidable protege la estructura del horno cuando el horno se abre en caliente
- Estructura base incluida en la entrega, (N 7/H diseñado como modelo de sobremesa)
- Abertura de escape en el lado del horno, o en la pared trasera del horno de cámara en los modelos N 31/H y superiores
- Uniformidad de temperatura hasta +/- 10 °C según DIN 17052-1
- Bajo consumo de energía debido al aislamiento multicapa
- Los amortiguadores de resorte de gas facilitan la apertura y el cierre de la puerta
- Pintura de cinc resistente al calor para la protección de puertas y el bastidor de la puerta (para el modelo N81 y más grande)
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
- NTLog Basic para controlador Nabertherm: registro de datos de proceso con unidad flash USB
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 87 l |
| Control de temperatura | C440 |