Learn More
Nabertherm Horno de cámara serie LH 1300 con controlador C440
Código de producto. p-7160787 Tienda Nabertherm Productos
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
30 l
60 l
120 l
216 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15998330
Marca: Nabertherm LH0230NCNE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aislamiento robusto de ladrillos refractarios ligeros. Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
  • Temperatura máxima: 1300 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de múltiples capas sin fibras de ladrillos refractarios ligeros y aislamiento de respaldo especial
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Capacidad (métrico) 15 l
Temperatura (métrico) 1300 °C
Control de temperatura C440
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 × 250 × 250 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 860 × 680 × 1215 mm
Peso (métrico) 170 kg