Learn More
Nabertherm™ Horno de cámara serie LF 1400 con controlador B500
Código de producto. p-7236227 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 L
30 L
60 L
120 L
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
17327939 15 L cada uno
17307949 60 L cada uno
17347949 120 L cada uno
17367939 30 L cada uno
4 options
Código de producto. 17327939
Marca: Nabertherm™ LF0242NKNE
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
Aislamiento combinado de ladrillos refractarios en las esquinas y bajo almacenamiento de calor y material de fibra de enfriamiento rápido.Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
  • Temperatura máxima:de 1400 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de fibra no clasificado de alta calidad con ladrillos de esquina para un calentamiento más corto y tiempos de enfriamiento
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Tipo de controlador B500
Capacidad (métrico) 15 L
Temperatura (métrico) 1400 °C
Dimensiones interiores (F x An x Al) 250 x 250 x 250 m
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 860 x 680 x 1215 mm
Peso (métrico) 170 kg