Learn More
Nabertherm Chamber Furnace LF 1300 Series with B400 Controller
Código de producto. 15928330 Tienda Nabertherm Productos
Change view
Click to view available options
Capacidad (métrico):
15 l
30 l
60 l
120 l
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. Capacidad (métrico) unitSize
15928330 120 l cada uno
15908320 15 l cada uno
15948320 30 l cada uno
15988320 60 l cada uno
4 options
Código de producto. 15928330
Marca: Nabertherm LF1230NBNE
Este artículo actualmente no está disponible o ha sido discontinuado.
Ver la página del producto para posibles alternativas
Ver productos alternativos
Aislamiento combinado de ladrillos refractarios en las esquinas y bajo almacenamiento de calor y material de fibra de enfriamiento rápido.Con una amplia variedad de equipos opcionales, estos hornos de cámara se pueden adaptar de manera óptima a sus procesos.
  • Temperatura máxima: 1300 °C
  • Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
  • Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
  • Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
  • Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
  • Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
  • Aislamiento de fibra no clasificado de alta calidad con ladrillos de esquina para un calentamiento más corto y tiempos de enfriamiento
  • Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
  • Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
  • Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
  • Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
  • Cierre rápido de la puerta
  • Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
  • Incluye soporte.
  • Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Capacidad (métrico) 120 l
Temperatura (métrico) 1300 °C
Control de temperatura B400
Dimensiones interiores (F x An x Al) 500 × 500 × 500 mm
Dimensiones exteriores (L × An × Al) 1180 × 890 × 1470 mm
Peso (métrico) 370 kg