Descripción
- Temperatura máxima: 1300 °C
- Carcasa doble con ventilación trasera, que proporciona temperaturas de carcasa bajas
- Calefacción por cinco lados para una muy buena uniformidad de temperatura
- Los elementos calefactores de los tubos de soporte garantizan una libre radiación de calor y una larga vida útil
- Controlador montado en la puerta del horno y extraíble para un funcionamiento cómodo
- Protección de la calefacción inferior y la superficie de apilamiento plana proporcionada por la placa de SiC incrustada en la base
- Aislamiento de fibra no clasificado de alta calidad con ladrillos de esquina para un calentamiento más corto y tiempos de enfriamiento
- Puerta con junta de ladrillo sobre ladrillo, montada a mano
- Tiempos de calentamiento cortos debido a la alta potencia instalada
- Ventilación lateral con conexión de derivación para el tubo de escape
- Arco autoportante para una alta estabilidad y la mayor protección posible contra el polvo
- Cierre rápido de la puerta
- Entrada de deslizamiento de aire libremente ajustable en la base del horno
- Incluye soporte.
- Aplicación definida dentro de las limitaciones de las instrucciones de funcionamiento
Especificaciones
Especificaciones
| Capacidad (métrico) | 15 l |
| Temperatura (métrico) | 1300 °C |
| Control de temperatura | B400 |
| Dimensiones interiores (F x An x Al) | 250 × 250 × 250 mm |
| Dimensiones exteriores (L × An × Al) | 860 × 680 × 1230 mm |
| Peso (métrico) | 150 kg |