Learn More
Calcona, 97 %, Thermo Scientific Chemicals
Código de producto. p-84231 Tienda Thermo Scientific Chemicals Productos
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 g
500 g
Envase:
Frasco de plástico
Tamaño de la unidad:
100 g
500 g
Código de producto. Cantidad Envase unitSize
10496990 100 g Frasco de plástico 100 g
10143590 500 g Frasco de plástico 500 g
2 options
Código de producto. 10496990
Marca: Thermo Scientific Acros 159431000
Solicitar formato a granel o personalizado
CAS: 94-41-7 | C15H12O | 208.26 g/mol
Este producto de marca Thermo Scientific Chemicals formó parte originalmente de la cartera de productos Acros Organics. Alguna información sobre documentos y etiquetas puede referirse a la marca original. El producto original Acros Organics/código de artículo o referencia SKU no ha cambiado como parte de la transición de marca a Thermo Scientific Chemicals.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
CAS 94-41-7
Fórmula molecular C15H12O
Peso molecular (g/mol) 208.26
Número MDL MFCD00003082
Clave InChI DQFBYFPFKXHELB-VAWYXSNFSA-N
Sinónimo chalcone, trans-chalcone, e-chalcone, benzalacetophenone, chalkone, benzylideneacetophenone, phenyl styryl ketone, cinnamophenone, 2-benzalacetophenone, 2-benzylideneacetophenone
PubChem CID 637760
ChEBI CHEBI:48965
SMILES O=C(\C=C\C1=CC=CC=C1)C1=CC=CC=C1
Especificaciones
Nombre del producto químico o material Chalcone
Nombre de nota 97%
Punto de fusión 53.0°C to 58.0°C
Color Amarillo
Punto de ebullición 345.0°C to 348.0°C
Temperatura de inflamación >112°C
Espectro infrarrojo Auténtico
Intervalo de porcentaje de ensayo 96% min. (GC)
Envase Frasco de plástico
Fórmula lineal C6H5CH=CHCOC6H5
Cantidad 100 g
Beilstein 07, 478
Índice Merck 15, 2036
Información de solubilidad Solubility in water: insoluble. Other solubilities: freely soluble in ether,chloroform,benzene and,carbon disulfide,slightly soluble in alcohol
Nombre IUPAC (2E)-1,3-difenilprop-2-en-1-ona
Formula Weight (peso de la fórmula) 208.26
Porcentaje de pureza 97%
Forma física Polvo granular