Learn More
mb2 Asiento de vinilo negro con patines.
Descripción
- Silla de laboratorio de vinilo negro
- Asiento y respaldo vinilo negro
- Mecánica asincrónico con traducción de asiento
- Altura regulable cilindro neumático
- Base de nailon reforzado de 5 estrellas
- Patines
Especificaciones
Especificaciones
| Tipo de producto | Contact Seat Chair |
| Color | Negro |
| Ajustable (altura) | Yes |
| Estilo de la parte posterior | Ergonomic |
| Cantidad | 1 Ea. |
| Altura del asiento | 510 to 690 mm |
| Peso (métrico) | 14.94 kg |
| Con reposabrazos | No |
| Con respaldo | Sí |
| Con ruedas giratorias | Sí |
| Mostrar más |