Learn More
OHAUS™ Pinzas con cadena
Código de producto. 15782269 Tienda Ohaus Productos
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Grande
Material:
Acero inoxidable
Mango niquelado
Longitud (métrico) del brazo:
127 mm
305 mm
Tamaño de la unidad:
cada uno
Código de producto. 15782269
Marca: OHAUS™ 30392224
Solo quedan null
Añadir a la cesta
Añadir a la cesta
La abrazadera de cadena OHAUS™ está diseñada para sujetar y colocar de forma segura una gran variedad de materiales de vidrio de laboratorio.
  • Las abrazaderas de acero inoxidable resistentes a la corrosión proporcionan una excelente resistencia química, durabilidad y se pueden esterilizar en autoclave. Las abrazaderas de cinc chapadas en níquel ofrecen una alta resistencia a la tracción a un precio económico.
  • Evite los accidentes en el laboratorio Las versátiles abrazaderas multiusos LabJaws sujetan de forma segura el material de vidrio y los objetos con forma irregular. Seleccione entre una gran variedad de tamaños de agarre, estilos de dientes y tipos de ajuste.
  • Elija entre una gran variedad de abrazaderas LabJaws especializadas con características ajustables para proporcionar la adaptación perfecta para utensilios de laboratorio como termómetros, termopares, columnas, embudos y matraces de fondo redondo.
TRUSTED_SUSTAINABILITY
Especificaciones
Tipo Pinzas con cadena
Material Acero inoxidable
Descripción Pinza, especialidad, cadena CLS-CHAINSL
Diámetro (métrico) 13 mm
Longitud (imperial) 8,11 in
Longitud (imperial) del brazo 5,000 in
Longitud (métrico) 206,00 mm
Longitud (métrico) del brazo 127 mm
Tamaño Grande
Tamaño (métrico) del asa 35 a 280 mm