missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CHAC1 Monoclonal Antibody (OTI1G7), TrueMAB™, OriGene

Código de producto. p-200014244
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
100 μL
30 μL
Tamaño de la unidad:
100 microlitros
30 microlitros
Código de producto. Cantidad unitSize
17536782 30 μL 30 microlitros
17516782 100 μL 100 microlitros
2 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Código de producto. 17536782

Marca: Origene Technologies TA507033S

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

Mouse Monoclonal Antibody

CHAC1 Monoclonal antibody specifically detects CHAC1 in Human samples. It is validated for Immunocytochemistry, Western Blot

Especificaciones

Antígeno CHAC1
Aplicaciones Immunocytochemistry, Western Blot
Clasificación Monoclonal
Clon OTI1G7
Concentración 1 mg/mL
Conjugado Unconjugated
Formulación PBS with 1% BSA, 50% glycerol and 0.02% sodium azide
génica CHAC1
N.º de referencia del gen Q9BUX1
Alias de gen 1810008K03Rik; Blocks Notch protein; botch; cation transport regulator homolog 1; cation transport regulator-like protein 1; ChaC glutathione specific gamma-glutamylcyclotransferase 1; ChaC glutathione-specific gamma-glutamylcyclotransferase 1; ChaC, cation transport regulator 1; ChaC, cation transport regulator homolog 1; ChaC, cation transport regulator-like 1; Chac1; Gamma-GCG 1; gamma-GCT acting on glutathione homolog 1; glutathione-specific gamma-glutamylcyclotransferase 1; Neuroprotective protein 7; Npg7; RGD1307153
Especie del huésped Mouse
Inmunógeno Full length human recombinant protein of human CHAC1 produced in HEK293T cell.
Método de purificación Affinity chromatography
Cantidad 30 μL
Estado normativo RUO
Primario o secundario Primary
ID de gen (Entrez) 79094
Especies diana Human
Contenido y almacenamiento -20° C, Avoid Freeze/Thaw Cycles
Formulario Liquid
Isotype IgG1
Mostrar más Mostrar menos
Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.