missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More
Learn More
CHAC1 Antibody (OTI1E2), Janelia Fluor™ 549, Novus Biologicals™
Mouse Monoclonal Antibody
Marca: Novus Biologicals NBP2-72191JF549
Este artículo no se puede devolver.
Vea la política de devoluciones
Descripción
CHAC1 Monoclonal specifically detects CHAC1 in Human, Mouse, Rat samples. It is validated for Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence.
Especificaciones
| CHAC1 | |
| Monoclonal | |
| Janelia Fluor 549 | |
| 50mM Sodium Borate with 0.05% Sodium Azide | |
| CHAC1 | |
| Full length recombinant protein of human CHAC1 (NP_077016) produced in HEK293T cells. | |
| 0.1 mL | |
| 79094.0 | |
| Store at 4°C in the dark. |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry, Immunofluorescence | |
| OTI1E2 | |
| Western Blot, Immunohistochemistry, Immunocytochemistry/Immunofluorescence | |
| cation transport regulator-like protein 1, ChaC, cation transport regulator homolog 1 (E. coli) | |
| Mouse | |
| Affinity Purified | |
| Primary | |
| Human, Mouse, Rat | |
| IgG1 |
Corrección del contenido de un producto
Proporcione sus comentarios sobre el contenido del producto rellenando el siguiente formulario.
Título del producto
¿Detecta una oportunidad de mejora?Comparta una corrección de contenido