missing translation for 'onlineSavingsMsg'
Learn More

CH5132799, MedChemExpress

Código de producto. 16476548
Encompass_Preferred
Change view
Click to view available options
Cantidad:
5 mg
10 mg
50 mg
100 mg
Tamaño de la unidad:
10 miligramos
100 miligramos
5 miligramos
50 miligramos
4 product options available for selection
Product selection table with 4 available options. Use arrow keys to navigate and Enter or Space to select.
Código de producto. Cantidad unitSize
16476548 10 mg 10 miligramos
16499127 5 mg 5 miligramos
16466776 100 mg 100 miligramos
16402647 50 mg 50 miligramos
Use arrow keys to navigate between rows. Press Enter or Space to select a product option. 4 options available.
4 options
Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones
Código de producto. 16476548 Proveedor Medchem Express N.º de proveedor HY15466

Por favor, para comprar este producto. ¿No tiene usuario web? Regístrese hoy mismo.

Este artículo no se puede devolver. Vea la política de devoluciones

MedChemExpress CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.

CH5132799 is a selective class I PI3K inhibitor. CH5132799 inhibits class I PI3Ks, particularly PI3Kα, with an IC50 of 14 nM.

Especificaciones

Nombre del producto químico o material CH5132799
CAS 1007207-67-1
Color Gris
Notas de grado de pureza Research
Fórmula molecular C15H19N7O3S
Cantidad 10 mg
Información de solubilidad DMSO : 4.55 mg/mL (12.06 mM; Need ultrasonic)
SMILES NC1=NC=C(C2=C3C(N(S(=O)(C)=O)CC3)=NC(N4CCOCC4)=N2)C=N1
Peso molecular (g/mol) 377.42
Formula Weight (peso de la fórmula) 377.42
Porcentaje de pureza 98.81%
Grado Research
Forma física Solid
Para utilizar con (aplicación) Cancer-Kinase/protease
Mostrar más Mostrar menos

Research purposes only

Título del producto
Seleccione un problema

Al hacer clic en Enviar, acepta que Fisher Scientific se ponga en contacto con usted en relación con los comentarios que ha proporcionado en este formulario. No compartiremos su información para ningún otro fin. Toda la información de contacto proporcionada se mantendrá de acuerdo con nuestra Política de Privacidad. Política de privacidad.