Learn More
Skytec™ CH201 Safety Gloves
Click to view available options
Tamaño:
Pequeño
Mediano
Grande
XL
XXL
Tamaño de la unidad:
10 pares
Descripción
- Nitrile ESD Unlined Glove with Textured Finish
- Soft and flexible nitrile
- Specially formulated glove to dissipate static charge
- Resistant to a wide variety of chemicals and solvents
- Straight cuff
- Length:30 cm
- Thickness: 0.38 mm
Especificaciones
Especificaciones
| Grado de abrasión ANSI | ANSI 6 |
| Certificaciones/conformidad (Europa) | CE III, ANSI/ISEA 105-2016: Cut A1,Abrasion 6,Puncture 2, EN 374-1:2016 Type A: J,K,L,M,O,P,S,T, EN 374-5:2016, EN 388:2016 + A1:2018 3001X, EN 16350:2014, EN 21420:2020 |
| Accelerator Free | No |
| Aplicaciones | Industrial |
| Coating Material | Nitrile |
| Color | Black |
| Desechables | Single-use |
| Acabado exterior | Grip Pattern |
| Hand | Ambidextrous |
| Laboratory/Cleanroom Use | No |
| Mostrar más |